Learn More
Ácido bromoacético-1,2-13C2, TRC
Código de producto. 30012603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012603 250 mg 250 miligramos
30012192 1 g 1 g
30006314 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012603 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB679078250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52947-00-9
Fórmula molecular 13C2 H3 Br O2
Peso molecular (g/mol) 140.93
Sinónimo Acetic-13C2 acid, bromo- (9CI), [1,2-13C2]Bromoacetic acid, Bromoacetic-1,2-13C acid, 2-Bromoacetic-1,2-13C2 acid, Bromoacetic Acid-13C2
Nombre IUPAC ácido 2-bromoacético
SMILES O[13C](=O)[13CH2]Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetic acid-13C2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.9384