Learn More
Ácido bromoacético-1-13C, TRC
Código de producto. 30007931
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007931 5 g 5 g
30008561 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007931 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6790775G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57858-24-9
Fórmula molecular 13C C H3 Br O2
Peso molecular (g/mol) 139.94
Sinónimo Acetic-1-13C acid, 2-bromo- (9CI), Bromoacetic acid-1-13C, 2-Bromoacetic-1-13C acid, Bromoacetic-1-13C Acid
Nombre IUPAC ácido 2-bromoacético
SMILES O[13C](=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetic-1-13C Acid
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i2+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.935
Porcentaje de pureza >95%