Learn More
Acetal dimetílico de bromoacetaldehído, + 97 %, estabilizado con carbonato de potasio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314579 25 g 25 g
11483724 250 g 250 g
11473724 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11314579 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11324.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7252-83-7 | C4H9BrO2 | 169.018 g/mol
2-Bromo-1,1-dimethoxyethane (Bromoacetaldehyde dimethyl acetal) was used in the synthesis of 2,3-O-acetal via reaction with 2,3-diol in the presence of 10-camphorsulphonic acid (CSA). 2-bromo-1,1-dimethoxyethane was used to react with 4-hydroxylbenzaldehyde, and finally aldehyde substituted prodrug was generated by TFA-mediated deacetalization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-1,1-dimetoxietano (acetal dimetílico de bromoacetaldehído) se utilizó en la síntesis del 2,3-O-acetal por reacción con 2,3-diol, en presencia de ácido 10-canforsulfónico (CSA). El 2-bromo-1,1-dimetoxietano también se ha utilizado en una reacción con 4-hidroxilbenzaldehído para, finalmente, conseguir el profármaco de aldehído sustituido en una desacetilación mediada por TFA.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7252-83-7
Fórmula molecular C4H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 169.018
Número MDL MFCD00000213
Clave InChI FUSFWUFSEJXMRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromoacetaldehyde dimethyl acetal, ethane, 2-bromo-1,1-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethyl bromide, dimethylbromoacetal, 1-bromo-2,2-dimethoxyethane, 2,2-dimethoxybromoethane, 2-bromoacetaldehyde dimethyl acetal, bromoacetoaldehyde dimethyl acetal, bromoacetaldehyde dimethylacetal, acetaldehyde, bromo-, dimethyl acetal
PubChem CID 81672
Nombre IUPAC 2-bromo-1,1-dimetoxietano
SMILES COC(CBr)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetaldehyde dimethyl acetal
Nombre de nota Stabilized with potassium carbonate
Densidad 1.435
Punto de ebullición 150°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Fórmula lineal BrCH2CH(OCH3)2
Índice de refracción 1.445
Cantidad 25 g
Número UN UN2929
Beilstein 1280132
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.03
Porcentaje de pureza ≥97%