Learn More
Bromoacetaldehído dietil acetal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromoacetaldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 2032-35-1 |
| Fórmula molecular | C6H13BrO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-1,1-diethoxy-ethane, 1,1-Diethoxy-2-bromoethane, 1-Bromo-2,2-diethoxyethane, Bromacetal, alpha-Bromoacetaldehyde Diethyl Acetal, NSC 8036 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13BrO2/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(CBr)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1,1-dietoxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 197.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0099 |