Learn More
Bromoacetaldehído dietilo acetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490823 500 g 500 g
11480823 100 g 100 g
11400833 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11490823 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13276.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 2032-35-1 | C6H13BrO2 | 197.072 g/mol
Bromoacetaldehyde diethyl acetal, is used as a synthetic building block. It is mainly used for synthesis of antibiotics such as erythromycin and cephalosporins and to other drugs. It also can be used as pharmaceutical intermediates. Besides, this chemical can be used to pruduce drugs such as methylthio imidazole, chlorpheniramine and others for thyroid. It also acts as a Useful intermediate for the preparation of other ?-heterosubstituted acetaldehyde acetals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromoacetaldehído dietilo acetal se utiliza como compuesto básico sintético. Se utiliza principalmente para la síntesis de antibióticos como la eritromicina y las cefalosporinas y otros medicamentos. También se puede utilizar como productos intermediarios farmacéuticos. Además, este químico puede usarse para pruducir fármacos como el metiltio imidazol, la clorfeniramina y otros para el tiroides. También actúa como un intermediario útil para la preparación de otros acetales de acetaldehído ɑ-heterosustituidos.
Solubilidad
Es inmiscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada 2-8 °C. Protéjase de la escarcha, el calor y la luz solar. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y ácidos. Sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2032-35-1
Fórmula molecular C6H13BrO2
Peso molecular (g/mol) 197.07
Número MDL MFCD00000214
Clave InChI LILXDMFJXYAKMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromoacetaldehyde diethyl acetal, bromoacetal, 2,2-diethoxyethyl bromide, ethane, 2-bromo-1,1-diethoxy, bromacetal, 1-bromo-2,2-diethoxyethane, diethyl bromoacetal, 2-bromoacetaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-bromoethane, diethyl bromoacetaldehyde acetal
PubChem CID 74852
Nombre IUPAC 2-bromo-1,1-dietoxietano
SMILES CCOC(CBr)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Densidad 1.27
Punto de ebullición 66°C to 67°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 61°C (142°F)
Fórmula lineal BrCH2CH(OCH2CH3)2
Índice de refracción 1.439
Cantidad 500 g
Número UN UN2810
Beilstein 635754
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It is immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.08
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromoacetaldehyde diethyl acetal