Learn More
Acetal de bromoacetaldehído de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10777922 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
2.50 litro
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10777922 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10153241 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
11944771 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10777922 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 346521000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 2032-35-1 | C6H13BrO2 | 197.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2032-35-1
Fórmula molecular C6H13BrO2
Peso molecular (g/mol) 197.07
Número MDL MFCD00000214
Clave InChI LILXDMFJXYAKMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromoacetaldehyde diethyl acetal, bromoacetal, 2,2-diethoxyethyl bromide, ethane, 2-bromo-1,1-diethoxy, bromacetal, 1-bromo-2,2-diethoxyethane, diethyl bromoacetal, 2-bromoacetaldehyde diethyl acetal, 1,1-diethoxy-2-bromoethane, diethyl bromoacetaldehyde acetal
PubChem CID 74852
Nombre IUPAC 2-bromo-1,1-dietoxietano
SMILES CCOC(CBr)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Nombre de nota 97%
Densidad 1.2800g/mL
Punto de ebullición 66.0°C to 67.0°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 61°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CH(OC2H5)2
Índice de refracción 1.4380 to 1.4400
Cantidad 100 mL
Beilstein 01,625
Gravedad específica 1.28
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.07
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromoacetaldehyde diethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.