Learn More
Hexafluorofosfato de bromo-tris-pirrolidino-fosfonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10339210 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10339210 5 g Frasco de vidrio 5 g
10237700 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10339210 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 302130050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 132705-51-2 | C12H24BrN3P·F6P | 466.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132705-51-2
Fórmula molecular C12H24BrN3P·F6P
Peso molecular (g/mol) 466.19
Número MDL MFCD00077412
Clave InChI CYKRMWNZYOIJCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pybrop, bromo-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate, bromotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, bromotri pyrrolidin-1-yl phosphonium hexafluorophosphate v, pybrop r, bromotri 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate, bromotri pyrrolidino phosphonium hexafluorophosphate, bromo-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphate, bromo-tris-pyrrolidino phosphoniumhexafluorophosphate, bromo-tris-pyrrolidino-phosphoniumhexafluorophosphate
PubChem CID 2733179
Nombre IUPAC bromo(tripirrolidin-1-il)fosferanio; hexafluorofosfato
SMILES C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)Br.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromo-tris-pyrrolidino-phosphonium hexafluorophosphate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión >100°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: moderately soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo