Learn More
Bromo(trifenilfosfina)oro(I), Premion™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335337 1 g 1 g
11325337 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041002.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14243-65-3
Fórmula molecular C18H15AuBrP
Peso molecular (g/mol) 539.16
Número MDL MFCD00049267
Clave InChI UIYUJCNGYSSFGP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo bromo triphenylphosphine gold i, bromoaurio triphenyl-??-phosphanyl
PubChem CID 12464140
Nombre IUPAC bromogold; triphenylphosphane
SMILES Br[Au].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromo(triphenylphosphine)gold(I)
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.17
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion