Learn More
α'-Bromo-α,α-αtrifluoro-p-xileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10740781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10740781 5 g Frasco de vidrio 5 g
10351194 1 g Frasco de vidrio 1 g
10678444 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10740781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 312990050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 402-49-3 | C8H6BrF3 | 239.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-49-3
Fórmula molecular C8H6BrF3
Peso molecular (g/mol) 239.04
Número MDL MFCD00000403
Clave InChI IKSNDOVDVVPSMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-bromomethyl benzotrifluoride, p-trifluoromethylbenzyl bromide, 4-trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzylbromide, p-trifluoromethyl benzyl bromide, alpha'-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene
PubChem CID 123062
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α'-Bromo-α, α, α-trifluoro-p-xylene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 30°C to 34°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.5400g/mL
Punto de ebullición 65°C to 69°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 88°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3C6H4CH2Br
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de baja fusión cristalina