Learn More
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10553041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10553041 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10553041 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 312980050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α'-Bromo-α, α, α-trifluoro-m-xylene
CAS 402-23-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H6BrF3
Fórmula lineal CF3C6H4CH2Br
Índice de refracción 1.4910 to 1.4930 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00000395
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethyl benzene, m-trifluoromethylbenzyl bromide, 3-trifluoromethylbenzyl bromide, 3-bromomethyl benzotrifluoride, 3-trifluoromethylbenzylbromide, 3-trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethyl-benzene, alpha'-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene
Clave InChI MYYYZNVAUZVXBO-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(CBr)=C1
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-3-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 239.04
PubChem CID 123061
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.04
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid