Learn More
Alcohol bromo-terc-butílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromo-tert-butyl Alcohol |
| CAS | 38254-49-8 |
| Fórmula molecular | C4 H9 Br O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Propanol, 1-bromo-2-methyl-, 1-Bromo-2-methyl-2-propanol, Bromo-tert-butyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9BrO/c1-4(2,6)3-5/h6H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(O)CBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2-metilpropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 153.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.9837 |