Learn More
Bromo-PEG5-bromuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl Bis-bromide |
| CAS | 67705-77-5 |
| Fórmula molecular | C12 H24 Br2 O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl Bis-bromide, 1,17-Dibromo-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24Br2O5/c13-1-3-15-5-7-17-9-11-19-12-10-18-8-6-16-4-2-14/h1-12H2 |
| SMILES | BrCCOCCOCCOCCOCCOCCBr |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(2-bromoetoxi)etoxi]-2-[2-[2-(2-bromoetoxi)etoxi]etoxi]etano |
| Peso molecular (g/mol) | 408.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 405.999 |