Learn More
Bromo-Peg3-bromuro, TRC
Código de producto. 30338238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30338238 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30338238 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB800540100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromo-Peg3-Bromide
CAS 31255-10-4
Fórmula molecular C6H12O2Br2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Ethane, 1,2-Bis(2-Bromoethoxy)-
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12Br2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
SMILES BrCCOCCOCCBr
Nombre IUPAC 1,2-bis(2-bromoetoxi)etano
Peso molecular (g/mol) 275.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.9204
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.