Learn More
Bromo-Peg3-bromuro, TRC
Código de producto. 30332683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332683 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30332683 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB80054050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromo-Peg3-Bromide
CAS 31255-10-4
Fórmula molecular C6H12O2Br2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Ethane, 1,2-Bis(2-Bromoethoxy)-
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12Br2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
SMILES BrCCOCCOCCBr
Nombre IUPAC 1,2-bis(2-bromoetoxi)etano
Peso molecular (g/mol) 275.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.9204