Learn More
Bromo-Peg3-bromuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromo-Peg3-Bromide |
| CAS | 31255-10-4 |
| Fórmula molecular | C6H12O2Br2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ethane, 1,2-Bis(2-Bromoethoxy)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12Br2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2 |
| SMILES | BrCCOCCOCCBr |
| Nombre IUPAC | 1,2-bis(2-bromoetoxi)etano |
| Peso molecular (g/mol) | 275.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.9204 |