Learn More
α-Bromo-p-xileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10733203 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10733203 5 g Frasco de vidrio 5 g
10746131 25 g Frasco de vidrio 25 g
10085943 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10733203 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107570050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 104-81-4 | C8H9Br | 185.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-81-4
Fórmula molecular C8H9Br
Peso molecular (g/mol) 185.06
Número MDL MFCD00000181
Clave InChI WZRKSPFYXUXINF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-methylbenzene, p-xylyl bromide, p-methylbenzyl bromide, alpha-bromo-p-xylene, benzene, 1-bromomethyl-4-methyl, 4-bromomethyl toluene, p-bromomethyl toluene, alpha-bromo-p-xylol, 1-bromomethyl-4-methyl-benzene
PubChem CID 7721
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Bromo-p-xylene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 33.0°C to 37.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 218.0°C to 220.0°C
Temperatura de inflamación 97°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CH2Br
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 385
Índice Merck 15, 10288
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.06
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • a-Bromo-p-xylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.