Learn More
α-Bromo-p-tolunitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10397240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10397240 50 g Frasco de vidrio 50 g
10387960 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10397240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162760500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17201-43-3 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17201-43-3
Fórmula molecular C8H6BrN
Peso molecular (g/mol) 196.05
Número MDL MFCD00001829
Clave InChI UMLFTCYAQPPZER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanobenzyl bromide, 4-bromomethyl benzonitrile, p-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-p-tolunitrile, benzonitrile, 4-bromomethyl, 4-bromomethyl-benzonitrile, alpha-bromo-p-toluonitrile, p-bromomethyl benzonitrile, 4-cyano benzyl bromide, benzonitrile, p-bromomethyl
PubChem CID 86996
Nombre IUPAC 4-(bromometil)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Bromo-p-tolunitrile
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 113°C to 117°C
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2C6H4CN
Cantidad 50 g
Beilstein 09, 499
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inert organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • a-Bromo-p-tolunitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.