Learn More
α-Bromo-m-xileno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10198023 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10198023 100 g Frasco de vidrio 100 g
10182320 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10198023 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107561000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 620-13-3 | C8H9Br | 185.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-13-3
Fórmula molecular C8H9Br
Peso molecular (g/mol) 185.06
Número MDL MFCD00000177
Clave InChI FWLWTILKTABGKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methylbenzene, alpha-bromo-m-xylene, m-methylbenzyl bromide, m-xylyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-methyl, 3-bromomethyl toluene, m-xylene, .alpha.-bromo, 3-methylbenzylbromide, m-xylene, alpha-bromo
PubChem CID 12099
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-3-metilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Bromo-m-xylene
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3700g/mL
Punto de ebullición 185°C (340.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CH2Br
Índice de refracción 1.5640 to 1.568
Cantidad 100 g
Beilstein 05, 374
Índice Merck 15, 10288
Gravedad específica 1.37
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.06
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • a-Bromo-m-xylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.