Learn More
α-Bromo-m-tolunitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10091940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10091940 10 g Frasco de vidrio 10 g
10128003 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10091940 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163510100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28188-41-2 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28188-41-2
Fórmula molecular C8H6BrN
Peso molecular (g/mol) 196.05
Número MDL MFCD00001809
Clave InChI CVKOOKPNCVYHNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromomethyl benzonitrile, 3-cyanobenzyl bromide, alpha-bromo-m-tolunitrile, m-cyanobenzyl bromide, benzonitrile, 3-bromomethyl, m-bromomethyl benzonitrile, alpha-bromo-m-toluonitrile, m-tolunitrile, .alpha.-bromo, a-bromo-m-tolunitrile, 3-bromomethyl-benzonitrile
PubChem CID 97249
Nombre IUPAC 3-(bromometil)benzonitrilo
SMILES BrCC1=CC=CC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Bromo-m-tolunitrile
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 92°C to 97°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2C6H4CN
Cantidad 10 g
Beilstein 09, II, 326
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • a-Bromo-m-tolunitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.