Learn More
Bromo-2'-nitroacetofenona, TRC
Código de producto. 30339241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339241 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30339241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6859952.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromo-2'-nitroacetophenone
CAS 6851-99-6
Fórmula molecular C8 H6 Br N O3
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-Bromo-1-(2-nitrophenyl)ethanone, 2-Nitrophenacyl Bromide, NSC 54389, o-Nitrophenacyl Bromide, alpha-Bromo-2-nitroacetophenone, alpha-Bromo-o-nitroacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10(12)13/h1-4H,5H2
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1C(=O)CBr
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2-nitrofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 244.042
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.953