Learn More
Bromo-2'-nitroacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromo-2'-nitroacetophenone |
| CAS | 6851-99-6 |
| Fórmula molecular | C8 H6 Br N O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-1-(2-nitrophenyl)ethanone, 2-Nitrophenacyl Bromide, NSC 54389, o-Nitrophenacyl Bromide, alpha-Bromo-2-nitroacetophenone, alpha-Bromo-o-nitroacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10(12)13/h1-4H,5H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccccc1C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-(2-nitrofenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 244.042 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.953 |