Learn More
Bromo 2-desoxi-2-N-ftalimido-3,4,6-tri-O-acetil-alfa,beta-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromo 2-Deoxy-2-N-phthalimido-3,4,6-tri-O-acetyl-alpha,beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 70831-94-6 |
| Fórmula molecular | C20 H20 Br N O9 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H20BrNO9/c1-9(23)28-8-14-16(29-10(2)24)17(30-11(3)25)15(18(21)31-14)22-19(26)12-6-4-5-7-13(12)20(22)27/h4-7,14-18H,8H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18?/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1OC(Br)[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C(=O)c3ccccc3C2=O |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3S,4R,5R)-3,4-diacetiloxi-6-bromo-5-(1,3-dioxoisoindol-2-il)oxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 498.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 497.0321 |