Learn More
α-Bromo-2,6-difluorotolueno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10410341 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10410341 5 g Frasco de vidrio 5 g
10361184 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10410341 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303570050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 85118-00-9 | C7H5BrF2 | 207.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85118-00-9
Fórmula molecular C7H5BrF2
Peso molecular (g/mol) 207.02
Número MDL MFCD00000329
Clave InChI LSXJPJGBWSZHTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,3-difluorobenzene, 2,6-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,6-difluorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,3-difluoro, timtec-bb sbb006564, 2-bromomethyl-1,3-difluoro-benzene, fr cf b1e, pubchem4915, acmc-209q4j
PubChem CID 581435
Nombre IUPAC 2-(bromometilo)-1,3-difluorobenceno
SMILES FC1=CC=CC(F)=C1CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Bromo-2, 6-difluorotoluene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 51°C to 55°C
Color De beige a blanco
Temperatura de inflamación >109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F2C6H3CH2Br
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino