Learn More
α-Bromo-2,5-difluorotoluene, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10195460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10195460 10 g Glass bottle 10 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10195460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 311550100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Bromo-2, 5-difluorotoluene
Nombre de nota 98%
CAS 85117-99-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H5BrF2
Fórmula lineal FC6H3CHBr
Índice de refracción 1.5246 to 1.5266 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00009897
Cantidad 10 g
Sinónimo 2,5-difluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1,4-difluorobenzene, 2,5-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,5-difluorotoluene, benzene, 2-bromomethyl-1,4-difluoro, timtec-bb sbb006680, 2-bromomethyl-1,4-difluoro-benzene, pubchem10213, 2,2-difluorobenzylbromide, acmc-209q4i
Clave InChI ONWGSWNHQZYCFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(F)C(CBr)=C1
Nombre IUPAC 2-(Bromometil)-1,4-difluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 207.02
PubChem CID 522830
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.02
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid