Learn More
α-Bromo-2,4-difluorotoluene, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10338970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10338970 5g; frasco de vidrio
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10338970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303580050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α-Bromo-2, 4-difluorotoluene
CAS 23915-07-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Densidad 1.6100g/mL
Temperatura de inflamación 39°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H5BrF2
Fórmula lineal F2C6H3CH2Br
Índice de refracción 1.5240 to 1.5260
Número MDL MFCD00011649
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,4-difluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,4-difluorobenzene, 2,4-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,4-difluorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-2,4-difluoro, 2,4-difluoro benzyl bromide, 1-bromomethyl-2,4-difluoro-benzene, 2-chloromethyl quinoline hcl salt, fr cf d1e, pubchem4911
Clave InChI IBLMYGXJKQIGSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)CBr
Nombre IUPAC 1-(Bromometil)-2,4-difluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 207.018
PubChem CID 90297
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid