Learn More
Bromo 2,4,6-Tri-O-acetil-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetil -bD-glucopiranosil)-Alfa-D-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30329334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30329334 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30329334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68833550MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Bromo 2,4,6-Tri-O-acetyl-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl -b-D-glucopyranosyl)-alpha-D-glucopyranoside
CAS 23202-66-6
Fórmula molecular C26H35BrO17
Cantidad 50 mg
Sinónimo 3-O-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)-alpha-D-glucopyranosyl Bromide Triacetate, Acetobromolaminaribiose
Fórmula InChI InChI=1S/C26H35BrO17/c1-10(28)35-8-17-19(37-12(3)30)21(23(25(27)42-17)40-15(6)33)44-26-24(41-16(7)34)22(39-14(5)32)20(38-13(4)31)18(43-26)9-36-11(2)29/h17-26H,8-9H2,1-7H3/t17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-,25+,26+/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,5-diacetiloxi-2-(acetiloximetil)-6-bromooxan-4-il]oxioxan-2-il]metil acetato
Peso molecular (g/mol) 699.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 698.1058
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.