Learn More
Ácido bromo-2,3,4-tri-O-benzoil-alfa-D-glucurónico metilado, TRC
Código de producto. 30345781
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30345781 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30345781 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB688353100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromo-2,3,4-tri-O-benzoyl-a-D-glucuronic Acid Methyl Ester
CAS 103674-69-7
Fórmula molecular C28 H23 Br O9
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2,3,4-Tri-O-Benzoyl-5-Bromo-α-D-Glucuronic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C28H23BrO9/c1-34-28(33)23-21(37-26(31)18-13-7-3-8-14-18)20(36-25(30)17-11-5-2-6-12-17)22(24(29)35-23)38-27(32)19-15-9-4-10-16-19/h2-16,20-24H,1H3/t20-,21-,22+,23-,24-/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-tribenzoiloxi-6-bromooxano-2-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 583.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 582.0525