Learn More
Bromo 2,3,4-Tri-O-acetil-Alfa-D-xilopiranósido (estabilizado con 2,5 % CaCO3), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromo 2,3,4-Tri-O-acetyl-a-D-xylopyranoside |
| CAS | 3068-31-3 |
| Fórmula molecular | C11 H15 Br O7 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | α-D-Xylopyranosyl bromide, 2,3,4-triacetate, Xylopyranosyl bromide, triacetate, α-D- (6CI,8CI), α-D-Xylopyranosyl bromide, triacetate (9CI), 2,3,4-Tri-O-acetyl-α-D-xylopyranosyl bromide, Acetobromoxylose, Tri-O-acetyl-α-D-xylopyranosyl bromide, Tri-O-acetyl-α-D-xylopyranosyl bromide, α-Acetobromoxylose, α-D-1-Bromo-2,3,4-tri-O-acetylxylosyl, Bromo 2,3,4-Tri-O-acetyl-α-D-xylopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15BrO7/c1-5(13)17-8-4-16-11(12)10(19-7(3)15)9(8)18-6(2)14/h8-11H,4H2,1-3H3/t8-,9+,10-,11+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1CO[C@H](Br)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(3R,4S,5R,6R)-4,5-diacetiloxi-6-bromooxan-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 339.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.0001 |