Learn More
Bromo 2,3,4,6-Tetra-O-acetil-Alfa-D-galactopiranósido (estabilizado con 2 % (peso/peso) CaCO3), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromo 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-a-D-galactopyranoside |
| CAS | 3068-32-4 |
| Fórmula molecular | C14 H19 Br O9 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | α-D-Galactopyranosyl bromide, 2,3,4,6-tetraacetate, Galactopyranosyl bromide, tetraacetate, α-D- (6CI,7CI,8CI), α-D-Galactopyranosyl bromide, tetraacetate (9CI), (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-bromotetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, 1-Bromo-2,3,4,6-tetra-O-Acetyl-α-D-galactopyranose, 1-α-Bromo-2,3,4,6-tetraacetyl-D-galactopyranose, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl-1-bromide, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactosyl bromide, 2,3,4,6-Tetraacetyl-α-D-galactopyranosyl bromide, 2,3,4,6-Tetraacetyl-α-D-galactosyl bromide, Acetobromo-α-D-galactose, Acetobromogalactose, Acetylbromogalactose, Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide, Tetra-O-acetyl-α-D-galactosyl bromide, Tetraacetyl-α-D-galactopyranosyl bromide, α-Acetobromogalactose, α-Bromotetraacetylgalactose, α-D-Acetobromogalactose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19BrO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-bromooxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 411.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.0212 |