Learn More
Bromo 2,3,4,6-Tetra-O-acetil-aD-manopiranósido (estabilizado con 4% CaCO3), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromo 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-a-D-mannopyranoside |
| CAS | 13242-53-0 |
| Fórmula molecular | C14 H19 Br O9 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19BrO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-bromooxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 411.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.0212 |