Learn More
α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotolueno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10295140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10295140 5 g Frasco de vidrio 5 g
10502161 10 g Frasco de vidrio 10 g
10219313 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10295140 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146330050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1765-40-8 | C7H2BrF5 | 260.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1765-40-8
Número MDL MFCD00000299
Clave InChI XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl bromide, pentafluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-bromomethylpentafluorobenzene, alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, bromomethyl pentafluorobenzene, benzene, bromomethyl pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylbromide, pfbbr, pentafluorobenzylbromide
PubChem CID 74484
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-2,3,4,5,6-pentafluorobenceno
SMILES C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 19.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.7200g/mL
Punto de ebullición 174.0°C to 175.0°C
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H2BrF5
Fórmula lineal C6F5CH2Br
Índice de refracción 1.4700 to 1.4720
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.72
Peso molecular (g/mol) 260.989
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.98
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • a-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.