Learn More
Bromisoval, MedChemExpress
Código de producto. 16472369
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16472369 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16472369 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2113
MedChemExpress Bromisoval has anti-inflammatory effects.
Bromisoval has anti-inflammatory effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromisoval
CAS 496-67-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H11BrN2O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Bromovalerylurea
Información de solubilidad DMSO : 300 mg/mL (1344.87 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(C)C(Br)C(NC(N)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 223.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.07
Porcentaje de pureza 99.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation