Learn More
Agua de bromuro, saturada, Chem-Lab
Código de producto. 13278293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
GVB
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13278293 1 L GVB 1 litro
1 options
Código de producto. 13278293 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.0211.1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Solución de bromuro saturada para su uso en laboratorio, ASTM-D-129
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromine
CAS 7726-95-6
Fórmula molecular Br
Número UN UN1744
Sinónimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-]
Nombre IUPAC bromo molecular
Peso molecular (g/mol) 79.91
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
Formula Weight (peso de la fórmula) 159,81g/mol
Envase GVB
Densidad 1.02g/mL
Cantidad 1 L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromine water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bromine