Learn More
Bromine, Reagent grade, Honeywell
Código de producto. 15611800 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15611800 100 mL 100 ml
15631800 500 mL 500 ml
15621800 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15611800 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 207888100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7726-95-6
Fórmula molecular Br
Peso molecular (g/mol) 79.91
Número MDL MFCD00010896
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
Nombre IUPAC bromuro
SMILES [Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromine
Cantidad 100 mL
Número UN 1744
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.81g/mol
Grado Reactivo
Presión de vapor 671mmHg (55°C), 175mmHg (20°C)
Densidad 3.119g/mL at 25°C; Vapor Density: 7.14 (vs air)