Learn More
Bromine, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Código de producto. 15621530 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15621530 100 mL 100 ml
15641530 250 mL 250 ml
15651530 500 mL 500 ml
15631530 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15621530 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 16050100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7726-95-6
Fórmula molecular Br
Peso molecular (g/mol) 79.91
Número MDL MFCD00010896
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
Nombre IUPAC bromuro
SMILES [Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromine
Cantidad 100 mL
Número UN 1744
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.81g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (RT)
Grado Puriss. P.a.
Presión de vapor 671mmHg (55°C), 175mmHg (20°C)
Densidad 3.119g/mL at 25°C; Vapor Density: 7.14 (vs air)