Learn More
Bromo líquido, ACS, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
5 x 500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481317 5 x 500 g cada uno
15451317 10 g 10 g
15461317 100 g 100 g
15471317 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15481317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033220.61
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Nivel máximo de impurezas: Residuo de evaporación 0,005 %, Cl 0,05 %, I 0,001 %, compuestos de azufre (como S) 0,001 %, metales pesados (como Pb) 2 ppm, Ni 5 ppm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7726-95-6
Fórmula molecular Br
Peso molecular (g/mol) 79.91
Número MDL MFCD00010896
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromine liquid
Color Marrón a rojo
Forma física Líquido rojo-marrón
Cantidad 5 x 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Nombre IUPAC bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.81
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado ACS
Olor Unpleasant
Aspecto Red-brown fuming liquid
Presión de vapor 230 hPa (173mm Hg) at 20°C