Learn More
Bromo, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10510721 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10510721 100 mL 100 ML
10182180 500 mL 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10510721 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/4000/PB05
 Artículo restringido
CAS 7726-95-6
Fórmula molecular Br
Peso molecular (g/mol) 79.91
Número MDL 10896
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC bromuro
SMILES [Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 58,7 °C
Punto de fusión -7,2 °C
Color Marrón-Rojo
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 159,82g/mol
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 230mbar a 20 °C
Densidad Densidad de vapor: 5,51
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.