Learn More
Concentrado de bromo, para solución estándar de 1L, 0,05 M Br2, Solstice
Código de producto. 15655190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15655190 1 Pc. cada uno
15665190 6 x 1 Ea. paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15655190 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 380401EA
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
para solución estándar de 1 l, 0,05 M de Br2
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7726-95-6
Fórmula molecular Br
Peso molecular (g/mol) 79.91
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
Nombre IUPAC bromo molecular
SMILES [Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromine concentrate
Cantidad 1 Pc.
Número MDL MFCD00010896
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 159,81g/mol
Densidad 1,307 g/mL a 25 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromine concentrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate, Potassium bromide