Learn More
Solución de bromo (bromuro-bromato), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15673520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2 L
Tamaño de la unidad:
2 litros
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15673520 500 mL 500 ml
15663520 2 L 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15673520 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 318698500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrica, 0,05 M de Br2 (0,1N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00143870
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromine (Bromide-Bromate) Solution
Cantidad 500 mL
Número UN NONH for all modes of transport
Densidad 1.005g/mL at 25°C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromine (bromide-bromate) solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate, potassium bromide