Learn More
Bromo, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10452553 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 ml
1 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10452553 1 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 1 LT
10278312 100 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 100 ML
10483683 500 ml Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10452553 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 402840010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7726-95-6 | Br | 79.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7726-95-6
Fórmula molecular Br
Peso molecular (g/mol) 79.91
Número MDL MFCD00010896
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromine
Color Rojo a marrón
Forma física Líquido fumante
Cantidad 1 L
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Br2
Fieser 03,34; 04,46; 05,55; 06,70; 07,33; 08,52; 09,65; 10,56; 11,75; 12,70; 13,47; 14,56; 15,47
Índice Merck 15, 1401
Nombre IUPAC bromo molecular
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.82
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Densidad 3.1110g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.