Learn More
Bromo, 99,6 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10062600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
25 ML
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10062600 250 mL 250 ML
10442391 25 mL 25 ML
10531451 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10062600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196662500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.30€
    73.65€ / 250 ml
    Ahorro 7.65€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7726-95-6 | Br | 79.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7726-95-6
Fórmula molecular Br
Peso molecular (g/mol) 79.91
Número MDL MFCD00010896
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 58.7°C
Nombre del producto químico o material Bromine
Punto de fusión -7.2°C
Nombre de nota p.a.
Cantidad 250 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (Iodometry)
Fórmula lineal Br2
Fieser 03,34; 04,46; 05,55; 06,70; 07,33; 08,52; 09,65; 10,56; 11,75; 12,70; 13,47; 14,56; 15,47
Índice Merck 15, 1401
Información de solubilidad Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in concd hcl, aq solns of bromides, freely soluble in alcohol, ether, chcl3, ccl4, cs2
Nombre IUPAC bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.82
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Gravedad específica 3.111
Densidad 3.1110g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.