Learn More
Bromo, +99,5 %, certificado AR para análisis, líquido, Fisher Chemical
Código de producto. 11463533 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463533 100 mL 100 ml
11473533 500 mL 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463533 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/4050/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7726-95-6
Fórmula molecular Br
Peso molecular (g/mol) 79.91
Número MDL 10896
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC bromuro
SMILES [Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 58.7°C
Punto de fusión -7.2°C
Color Marrón-Rojo
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.82g/mol
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 230mbar at 20°C
Densidad Vapor Density: 5.51
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.