Learn More
Solución de bromo, 1 M en ácido acético, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10530364 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10530364 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10445465 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10530364 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 388401000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    97.65€ / 100 ml
    Ahorro 18.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7726-95-6 | Br | 79.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromine
Color Rojo
Nombre de nota 1M solution in acetic acid
CAS 7726-95-6, 64-19-7
Concentración 0.90 to 1.10M
Densidad 3.111
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular Br
Fórmula lineal Br2
Número MDL MFCD00010896
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 40°C
Índice Merck 15, 1401
Forma física Líquido
Sinónimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-]
Nombre IUPAC bromuro
Peso molecular (g/mol) 79.91
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.82
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromine, 1M solution in acetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.