Learn More
Bromindione, MedChemExpress
Código de producto. 16498506
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498506 100 mg 100 miligramos
16444507 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498506 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0917
MedChemExpress Bromindione is a potent, long-acting, inandione-derived, oral anticoagulant compound.
Bromindione is a potent, long-acting, inandione-derived, oral anticoagulant compound.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromindione
CAS 1146-98-1
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H9BrO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Fluidane Halinone
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (830.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(Br)C=C2)C(C3=C1C=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 301.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.13
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation