Learn More
Patrón de bromuro para cromatografía iónica, 1000 μg/ml Br-, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
| Analito | Concentración |
|---|---|
| Br- | 1000 μg/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromide Standard |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| % mín. CAS | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
| % máx. CAS | 0.1, 99.9 |
| Técnica | Ion Chromatography |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Tipo de solución | Standard Solution |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Water |
| Mostrar más |
Product intended for laboratory use only