Learn More
Mettler Toledo™ Kit de membrana de bromuro
Código de producto. 10340852
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Membrana de estado sólido
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10340852 Membrana de estado sólido 1 set
1 options
Código de producto. 10340852 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51340006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    619.76€ / 1 sets
    Ahorro 95.24€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) En ISE de bromuro de oro con 3 membranas
Material Membrana de estado sólido
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Intervalo de pH De 2 a 13