Learn More
Mettler Toledo™ Electrodo de ión selectivo de bromuro
Código de producto. 10159750
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Membrana de estado sólido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10159750 Membrana de estado sólido cada uno
1 options
Código de producto. 10159750 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51340300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1300.00€
    1120.16€ / paquete de 1
    Ahorro 179.84€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Especificaciones
Material Membrana de estado sólido
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Intervalo de pH De 2 a 13