Learn More
Bromuro (de NH4Br) Estándar: Br- @ 10000 μg/ml en H2O , VHG™
Código de producto. 30003135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003135 100 mL 100 ml
30003097 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003135 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGI1PABR100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Bromuro (de NH4Br) Estándar: Br- @ 10000 μg/ml en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromide
CAS 24959-67-9
Métodos Cromatografía Iónica/Química Húmeda
Nombres de analitos o componentes Bromide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Br-
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Br−
SMILES [Br-]
Nombre IUPAC Bromuro
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 79.9
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 79,9 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.