Learn More
Bromuro (de KBr) Estándar: Br- @ 10000 μg/ml en H2O , VHG™
Código de producto. 17977584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17977584 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 17977584 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGI1PBR500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Bromuro (de KBr) Estándar: Br- @ 10000 μg/ml en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromide
CAS 24959-67-9
Métodos Cromatografía Iónica/Química Húmeda
Nombres de analitos o componentes Bromide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Br-
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Br−
SMILES [Br-]
Nombre IUPAC Bromuro
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 79.9
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 79,9 g/mol