Learn More
Bromuro (de KBr) Estándar: Br- @ 1000 μg/ml en H2O , VHG™
Código de producto. 17987134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17987134 100 mL 100 ml
17989054 500 mL 500 ml
17979054 250 mL 250 ml
17979134 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17987134 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGIBR100
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Bromuro (de KBr) Estándar: Br- @ 1000 μg/ml en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromide
CAS 24959-67-9
Métodos Ion Chromatography
Nombres de analitos o componentes Bromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular Br-
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Br−
SMILES [Br-]
Nombre IUPAC Bromuro
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 79.9
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.9 g/mol